Få mere at vide
Maleinsyre, 98+%
Beskrivelse
Maleinsyre bruges som forløber for fumarsyre, dimethylmaleat og glyoxalsyre. Det er en elektrofil og fungerer som dienophin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerer med lægemidler og danner mere stabile additionssalte som indacaterolmaleat, carfenazin, chlorpheniramin, pyrilamin, methylergonovin og thiethylperazin. Dens maleation er nyttig i biokemi som en hæmmer af transaminasereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maleinsyre bruges som forløber for fumarsyre, dimethylmaleat og glyoxalsyre. Det er en elektrofil og fungerer som dienophin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerer med lægemidler og danner mere stabile additionssalte som indacaterolmaleat, carfenazin, chlorpheniramin, pyrilamin, methylergonovin og thiethylperazin. Dens maleation er nyttig i biokemi som en hæmmer af transaminasereaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, iseddike, alkohol og koncentreret svovlsyre. Lidt opløseligt i diethylether. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler, metaller og alkalier.
Tekniske data
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Maleic acid |
| Smeltepunkt | 132 °C til 136 °C |
| Tæthed | 1.59 |
| Mængde | 250 g |
| Flammepunkt | 127 °C (260 °F) |
| Beilstein | 605762 |
| Merck Index | 14,5703 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, acetone, glaseddikesyre, alkohol og koncentreret svovlsyre. Let opløselig i diethylether. Uopløselig i benzen og kloroform. |
| Formel vægt | 116.07 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sécurité et traitement
- Maleic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.