Få mere at vide
Maleinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11482018
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482018 1000 g 1000g
11492018 250 g 250g
11402028 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11482018 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14596.0B
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116,07 g/mol
Maleinsyre bruges som forløber for fumarsyre, dimethylmaleat og glyoxalsyre. Det er en elektrofil og fungerer som dienophin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerer med lægemidler og danner mere stabile additionssalte som indacaterolmaleat, carfenazin, chlorpheniramin, pyrilamin, methylergonovin og thiethylperazin. Dens maleation er nyttig i biokemi som en hæmmer af transaminasereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Maleinsyre bruges som forløber for fumarsyre, dimethylmaleat og glyoxalsyre. Det er en elektrofil og fungerer som dienophin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerer med lægemidler og danner mere stabile additionssalte som indacaterolmaleat, carfenazin, chlorpheniramin, pyrilamin, methylergonovin og thiethylperazin. Dens maleation er nyttig i biokemi som en hæmmer af transaminasereaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, iseddike, alkohol og koncentreret svovlsyre. Lidt opløseligt i diethylether. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler, metaller og alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-16-7
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00063177
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC navn (Z)-but-2-endisyre
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Maleic acid
Smeltepunkt 132 °C til 136 °C
Tæthed 1.59
Mængde 1000 g
Flammepunkt 127 °C (260 °F)
Beilstein 605762
Merck Index 14,5703
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone, glaseddikesyre, alkohol og koncentreret svovlsyre. Let opløselig i diethylether. Uopløselig i benzen og kloroform.
Formel vægt 116.07
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Maleic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid