Få mere at vide
Maleic-2,3-d2 Anhydride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleic D2 Anhydride |
| CAS | 33225-51-3 |
| Molekylær formel | C4 D2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,5-Furandione-3,4-d2, (Maleic anhydride)-d2 (8 CI), Maleic-d2 anhydride (6 CI, 7 CI), Maleic D2 Anhydride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]C1=C([2 H])C(=O)OC1=O |
| IUPAC navn | 3,4-dideuteriofuran-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.0692 |
| Formel vægt | 100.0129 g/mol |
| Vis mere |