Få mere at vide
Maleic-2,3-d2 Acid (contains ~1% d0), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleic-2,3-d2 Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D |
| Formel vægt | 118.0235 |