missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Maleic-2,3-d2 Acid (contains ~1% d0), TRC

Artikelnummer. 30466788
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466788 500 mg
30469435 1 g
30481730 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30466788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM124302500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24461-33-4
Molekylær formel C4 D2 H2 O4
Molekylvægt (g/mol) 118.0845
Synonym 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (Z)- (9CI), Maleic-2,3-d2 acid (6CI, 8CI), Maleic-d2 acid, Maleic acid-2,3-D2, Maleic acid-d2, (Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (2Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid
IUPAC navn (Z)-2,3-dideuteriobut-2-enedioic acid
SMIL [2H]\C(=C(/[2H])\C(=O)O)\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Maleic-2,3-d2 Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
Formel vægt 118.0235
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.