missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Maleic-2,3-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleic-2,3-d2 Acid |
| CAS | 24461-33-4 |
| Molekylær formel | C4 D2 H2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (Z)- (9 CI), Maleic-2,3-d2 acid (6 CI, 8 CI), Maleic-d2 acid, Maleic acid-2,3-D2, Maleic acid-d2, (2 Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (2 Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]\C(=C(/[2 H])\C(=O)O)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-2,3-dideuteriobut-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.0845 |
| Formel vægt | 118.0235 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?