Få mere at vide
Maleat, 0,2 M bufferopløsning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042040
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15443789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61156.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 676-46-0
Molekylær formel C4H4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 178.051
MDL nummer MFCD00012466
InChI nøgle WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 8736
IUPAC navn dinatrium;2-hydroxybutandioat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleate buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL