Få mere at vide
Maleat, 0,2 M bufferopløsning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443789
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443789 250 mL 250ml
15453789 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61156.AK
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 676-46-0
Molekylær formel C4H4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 178.051
MDL nummer MFCD00012466
InChI nøgle WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 8736
IUPAC navn dinatrium;2-hydroxybutandioat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleate buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL