Få mere at vide
Maleat, 0,2 M bufferopløsning, pH 5,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042300
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15424509
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62049.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3105-55-3
Molekylær formel C4H2NaO4
Molekylvægt (g/mol) 137.05
MDL nummer MFCD00070246
InChI nøgle VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMIL [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleate buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
IUPAC navn natrium;(Z)-4-hydroxy-4-oxobut-2-enoat;trihydrat