Få mere at vide
Maleat, 0,2 M bufferopløsning, pH 5,5, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleate buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| IUPAC navn | natrium (2Z)-but-2-endioat |