Få mere at vide
Maleat, 0,2 M bufferopløsning, pH 5,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424509
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424509 250 mL 250ml
15434509 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62049.AK
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3105-55-3
Molekylær formel C4H2NaO4
Molekylvægt (g/mol) 137.05
MDL nummer MFCD00070246
InChI nøgle VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMIL [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleate buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
IUPAC navn natrium;(Z)-4-hydroxy-4-oxobut-2-enoat;trihydrat