Få mere at vide
Idex Hangevindmøtrikker
Artikelnummer. p-66663
Til brug med (udstyr):
1/32 in. eller 1/16 in. OD rør
1/8 tommer ydre dia. Slanger
Længde (engelsk):
0,87 tommer.
Materiale:
PEEK
Bredde (engelsk):
0,365 tommer.
Artikelnummer. 12977589
Brand: Idex 0201373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner med Super Flangeless™ ferrule til en højtryksholdende fladbundsfittingssamling
  • Eliminerer slangetrid, der kan løsne forbindelser
  • Modstandsdygtig over for at løsne sig gennem vibrationer
Tekniske data
Type Super Flangeless Møtrik
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Udvendig 0,0625 tommer.
Længde (engelsk) 0,87 tommer.
Bredde (engelsk) 0,365 tommer.
Til brug med (udstyr) 1/32 in. eller 1/16 in. OD rør
Materiale PEEK