Få mere at vide
Idex Hangevindmøtrikker
Artikelnummer. 12977589
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1/32 in. eller 1/16 in. OD rør
1/8 tommer ydre dia. Slanger
Længde (engelsk):
0,87 tommer.
Materiale:
PEEK
Bredde (engelsk):
0,365 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (engelsk) Materiale Bredde (engelsk)
12977589 1/32 in. eller 1/16 in. OD rør 0,87 tommer. PEEK 0,365 tommer.
12917629 1/8 tommer ydre dia. Slanger 0,87 tommer. PEEK 0,365 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12977589 Leverandør Idex Leverandørnr. 0201373
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kombiner med Super Flangeless™ ferrule til en højtryksholdende fladbundsfittingssamling
  • Eliminerer slangetrid, der kan løsne forbindelser
  • Modstandsdygtig over for at løsne sig gennem vibrationer
Tekniske data
Type Super Flangeless Møtrik
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Udvendig 0,0625 tommer.
Længde (engelsk) 0,87 tommer.
Bredde (engelsk) 0,365 tommer.
Til brug med (udstyr) 1/32 in. eller 1/16 in. OD rør
Materiale PEEK