Få mere at vide
Buerkle™ Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hanforbindelser, slangenipler med slangedyser
Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
9,5 mm dia. x 42 mm
Beskrivelse
- Hurtigkoblinger er ideelle ved tilslutning og adskillelse af slanger, maskiner, apparater, beholdere mv.
- For en hurtig og sikker forbindelse
- Til væsker, gasser, trykluft og vakuum
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | POM |
| Samlet længde (metrisk) | 42 mm |
| Til brug med | 9,5 mm slange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 9,5 mm dia. x 42 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.055 kg |
| Inkluderer | Ventil |
| Farve | Hvid |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |