Få mere at vide
Notrax Han MD-X rampe System™ til Pude Ease™ og SafetyStance™ Serie
Artikelnummer. 17742208
Skift visning
Farve:
Gul
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17742208 Sort
17752208 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17742208 Leverandør Notrax Leverandørnr. 552M0003BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MD-X rampe System™ er et ekstra bredt fastgørbart skrå sikkerhedsrampesystem til tilpassede måtteinstallationer for at undgå at snuble. Kompatibel med Notrax™ Pude Ease™ og SafetyStance™ tilpassede måtter.
  • 552 MD udvidet sikkerhedsrampe System™ Nitril kraftige affasninger er kompatible med både CushionEase™ og SafetyStance™ Brugerdefineret rækkevidde
  • Disse affasninger er 15 cm brede og 91 cm lange og er designet til at give lettere adgang til og fra måtten til ting som vogne eller vogne
  • Deres 100 % nitrilgummiblanding sikrer også, at disse affasninger er modstandsdygtige over for de fleste olier, hvilket gør dem perfekte til hårdere opgaver
  • Den fås i sort og gul, som overholder OSHA-kode 1910-144
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 15 cm