Description
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Gevinddesign giver en sikker lukning, der —forhindrer kontaminering. Overholder ISO-594-1 og ISO 594-2 standarder
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS; FDA |
| Fjord | Han Luer Slip, Hun Luer Tråd |
| Materiale (forsegling) | Polycarbonat |