Få mere at vide
Value Plastics Han Luer Slip til 200 Series Barb
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/8 tommer
3/32 tommer.
Materiale (forsegling):
Nylon
Polypropylen
Description
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Modhager giver sikkert greb på indersiden af fleksible slanger. Slip luer fittings giver mulighed for en enkel, men sikker forbindelse
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Fjord | Han Luer Slip, Hose Barb |
| Materiale (forsegling) | Polypropylen |