Få mere at vide
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
- Firkantet spids for at forhindre beskadigelse af injektoren
- Bredt udvalg af volumener
- Præcision fremstillet af borosilikatglas og rustfrit stål
- Robust design og letlæselige markeringer
Specifications
Specifications
| Produkttype | Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok |
| Volumen (metrisk) | 1 ml |
| Til brug med (udstyr) | Gaskromatografisystemer |
| Erstatningsnål | 365RNL22 |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.