Description
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
Specifications
Specifications
| Oversigt | 10 mL FN GT LC, 19 G, 57 mm |
| Nålemåler | 19 G |
| Længde (metrisk) | 57 mm |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) nål | 57 mm |
| Nålespids stil | LC |
| Til brug med (udstyr) | TriPlus RSH Autosampler |
| PTFE tippet stempel | Ja |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.