Få mere at vide
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter
Artikelnummer. 10524655 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttype:
GC Autosampler Priming Sprøjte, Luer-Lok
GC Autosampler sprøjte
Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok
Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Produkttype unitSize
10524655 1 ml Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok Hver
13436886 10 ml GC Autosampler sprøjte Hver
10409254 2,5 ml Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok Hver
10137854 5 ml Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok Hver
10585995 10 ml Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok Hver
10409444 25 ml Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok Hver
10351305 50 ml GC Autosampler Priming Sprøjte, Luer-Lok Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10524655 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365KL531
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
  • Firkantet spids for at forhindre beskadigelse af injektoren
  • Bredt udvalg af volumener
  • Præcision fremstillet af borosilikatglas og rustfrit stål
  • Robust design og letlæselige markeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok
Volumen (metrisk) 1 ml
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Erstatningsnål 365RNL22
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.