Få mere at vide
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
- Square tip to prevent damage to the injector
- Wide range of volumes
- Precision made from borosilicate glass and stainless steel
- Robust design and easy-to-read markings
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok |
| Volumen (metrisk) | 25 ml |
| Til brug med (udstyr) | Gas Chromatography Systems |
| Erstatningsnål | 365RNL22 |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.