Få mere at vide
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter
Artikelnummer. 10137854 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttype:
GC Autosampler Priming Sprøjte, Luer-Lok
GC Autosampler sprøjte
Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok
Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10137854
Brand: Thermo Scientific™ 365ML551
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
Thermo Scientific™ Han Luer-LOK priming sprøjter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer-Lok
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) Gas Chromatography Systems
Erstatningsnål 365RNL22
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.