Få mere at vide
Value Plastics Han Luer integreret låsering til NPT(M) gevindadaptere
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
Overgang nemt fra luer til gevindfitting. Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker twist-lock-forbindelse. NPT gevindfittings er designet til at skabe en tæt tætning under tryk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS |
| Trådstørrelse | 1/4-18 NPT(han) |
| Materiale (forsegling) | Nylon |
| Produkttype | Mandlig Luer Integral Låsering Hex |