Få mere at vide
Value Plastics Han Luer integreret låsering til NPT(M) gevindadaptere
Artikelnummer. 30053312 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
1/4-18 NPT(han)
1/8-27 NPT(han)
Materiale (forsegling):
Nylon
Polypropylen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Materiale (forsegling)
30053312 1/4-18 NPT(han) Nylon
30053162 1/8-27 NPT(han) Polypropylen
30053634 1/4-18 NPT(han) Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30053312 Leverandør Value Plastics Leverandørnr. 5011993
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg lækager med integreret låseringmekanisme
Overgang nemt fra luer til gevindfitting. Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker twist-lock-forbindelse. NPT gevindfittings er designet til at skabe en tæt tætning under tryk
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS
Trådstørrelse 1/4-18 NPT(han)
Materiale (forsegling) Nylon
Produkttype Mandlig Luer Integral Låsering Hex