Få mere at vide
Value Plastics Han Luer med integreret låsering til 200 Series Barb
Artikelnummer. 30053606 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
5/32 tommer.
Materiale:
Nylon
Polycarbonat
Polypropylen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Materiale
30053606 3/32 tommer. Nylon
30053313 1/16 tommer. Nylon
30053251 3/16 tommer Polypropylen
30053139 1/16 tommer. Polycarbonat
30054036 1/8 tommer Polypropylen
30053588 5/32 tommer. Polycarbonat
30053386 1/8 tommer Nylon
30053124 3/32 tommer. Polypropylen
30053144 1/8 tommer Polycarbonat
30053460 3/16 tommer Polycarbonat
30053779 1/16 tommer. Polypropylen
30053050 3/32 tommer. Polycarbonat
30053359 5/32 tommer. Polypropylen
30053180 5/32 tommer. Nylon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30053606 Leverandør Value Plastics Leverandørnr. 5012023
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luer tilspidser, der er konstrueret til at mødes ISO 594-1 og 594-2 standarder
Roterende låse minimerer vridning og knæk af rør under positionering. Koniske kegletætninger er pålidelige og ukomplicerede. Faciliter engangskonfigurationer, der minimerer nedetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS
Diameter (engelsk) Indre 3/32 tommer.
Materiale Nylon
Fjord Han Luer x Hose Barb
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.