Beskrivelse
Roterende låse minimerer vridning og knæk af rør under positionering. Koniske kegletætninger er pålidelige og ukomplicerede. Faciliter engangskonfigurationer, der minimerer nedetid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS; FDA |
| Diameter (engelsk) Indre | 5/32 tommer. |
| Materiale | Polycarbonat |
| Fjord | Han Luer x Hose Barb |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.