Få mere at vide
Colder Products Company Mandlig Luer Kønsløs MicroCNX Connector
Artikelnummer. 30968813
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
30968813 Polycarbonat Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 30968813 Leverandør Colder Products Company Leverandørnr. CNX170LMHT
Forventet forsendelse: 14-01-2027
MicroCNX™ Stik er de eneste aseptiske mikrostik, der giver en simpel og effektiv metode til at forbinde rør til små bioproduktionssamlinger.
  • Serien MicroCNX af forbindelser er specielt udviklet til de udfordrende betingelser for biologisk medieoverførsel i bioprocession, celleterapi og genterapi.
  • Forbindelsen fås i forskellige rørstørrelser; en luer-tilslutningsmulighed for at skabe en steril, lukket forbindelse på en eksisterende luerforbindelse; og ULT-versionen er ideel til samlinger til kryogene frysekassetter eller tilslutning til PVC-rør.
  • Finish: Formstøbt hvid
  • Trykområde: Op til 43,5 psi, 3 bar
  • Fritflydende
  • Temperaturområde: 1 C til 40 °C (34 °F til 104 °F)
  • Forseglingsmuligheder: Silikone, platinhærdet, USP Klasse VI, ADCF
  • Ikke-ventileret
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polycarbonat
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid, Blå
Produkttype Stik