missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Malaxinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30482957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482957 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM11105050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Malaxinic Acid
CAS 23179-40-0
Molekylær formel C18 H24 O8
Mængde 50 mg
Synonym 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H24O8/c1-9(2)3-4-10-7-11(17(23)24)5-6-12(10)25-18-16(22)15(21)14(20)13(8-19)26-18/h3,5-7,13-16,18-22H,4,8H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15?,16-,18-/m1/s1
SMIL CC(=CCc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O)C
IUPAC navn 3-(3-methylbut-2-enyl)-4-[(2S,3R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 368.378
Formel vægt 368.147
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.