missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Malathion (Diethyl-d10), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malathion D10 (diethyl D10) |
| CAS | 347841-48-9 |
| Molekylær formel | C10 2H10 H9 O6 P S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Malathion (diethyl-D10), 1,4-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) 2-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioate, 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]-,1,4-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)butanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanylbutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.42 |
| Formel vægt | 340.0988 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?