Få mere at vide
Malathion-d6, TRC
Artikelnummer. 30481425
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30481425 2.5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30481425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1110022.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MalathionD6(dimethylD6)
CAS 1189877-72-2
Molekylær formel C10 2H6 H13 O6 P S2
Mængde 2.5 mg
Synonym Malathion (dimethyl-D6)
InChI formel InChI=1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i3D3,4D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SC(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanyl]butanedioate
Molekylvægt (g/mol) 336.4
Formel vægt 336.0737