missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Malathion beta-Monoacid, TRC

Artikelnummer. 30467027
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467027 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM111020100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Malathion beta-Monoacid
CAS 1642-51-9
Molekylær formel C8 H15 O6 P S2
Mængde 100 mg
Synonym 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-Ethyl Ester, Malathion β-Monocarboxylic Acid, O,O-Dimethyl S-(1-Carbethoxy-2-carboxy)ethyl Phosphorodithioate, S-[2-Carboxy-1-(ethoxycarbonyl)ethyl]O,O-di-methyl Phosphorodithioate, Malathion Monoacid
InChI formel InChI=1S/C8H15O6PS2/c1-4-14-8(11)6(5-7(9)10)17-15(16,12-2)13-3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMIL CCOC(=O)C(CC(=O)O)SP(=S)(OC)OC
IUPAC navn 3-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-4-ethoxy-4-oxo-butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 302.3
Formel vægt 302.0048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.