Få mere at vide
Abnova™ MALAT1 Split FISH sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | metastase-associeret lungeadenokarcinom transkript 1 (ikke-proteinkodning) |
| Gene Alias | HCN,MALAT-1,NCRNA00047,NEAT2,PRO2853 |
| Gen symbol | MALAT1 |
| Gen-id (Entrez) | 378938 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 100μ L |
| Form | Væske |