Få mere at vide
Abnova™ MALAT1 Split FISH sonde
Artikelnummer. 16073515
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16073515
Brand: Abnova™ FS0065.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Gene metastase-associeret lungeadenokarcinom transkript 1 (ikke-proteinkodning)
Gene Alias HCN,MALAT-1,NCRNA00047,NEAT2,PRO2853
Gen symbol MALAT1
Gen-id (Entrez) 378938
Produkttype DNA/RNA
Mængde 200μ L
Form Væske