missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Malaoxon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malaoxon |
| CAS | 1634-78-2 |
| Molekylær formel | C10 H19 O7 P S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Malaoxon |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19O7PS/c1-5-16-9(11)7-8(10(12)17-6-2)19-18(13,14-3)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-dimethoxyphosphorylsulfanylbutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.29 |
| Formel vægt | 314.0589 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?