Få mere at vide
Malachite Green Oxalate, TRC
Artikelnummer. 30040617
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040617 10 g
18023740 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM11040010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2437-29-8
Molekylær formel 2 C23 H25 N2 . C2 H2 O4 . 2 C2 H O4
Molekylvægt (g/mol) 927
Synonym Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, ethanedioate, ethanedioate (2:2:1), Ammonium, [4-[p-(dimethylamino)-α-phenylbenzylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]dimethyl-, oxalate (1:1), oxalate (1:1) (8CI), Malachite green oxalate (6CI), Ethanedioic acid, ion(1-), N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nmethylmethanaminium, ethanedioate (2:1) (9CI), C. I. Basic Green, Malachite green oxalate salt
IUPAC navn [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;2-hydroxy-2-oxoacetate;oxalic acid
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccccc3.CN(C)c4ccc(cc4)C(=C5C=CC(=[N+](C)C)C=C5)c6ccccc6.OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-].OC(=O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malachite green oxalate salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
Formel vægt 926.3738