Få mere at vide
Malachite green oxalate salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487982 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11487982 25 g
1 options
Artikelnummer. 11487982 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215264225
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malachite green oxalate salt
CAS 2437-29-8
Molekylær formel C52H54N4O12
MDL nummer MFCD00011766,MFCD00151209
Synonym N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, N, N, N'
InChI nøgle CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
SMIL OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
IUPAC navn bis(bis[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylium) oxalic acid dihydrogen oxalate
Molekylvægt (g/mol) 927.02
PubChem CID 2724411
Formel vægt 929
Farve Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver