Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Malakitgrønt oxalat, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10573971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10573971 500 g Glasflaske 500g
10503211 25 g Glasflaske 25g
10503401 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10573971 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229785000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Malachite Green oxalate, C52H54N4O12, CAS Number-2437-29-8, C.I. 42000, Basic Green 4, 500g, 0.9 to 1.15, 13, 745, 219-441-7, 927.03, Pure, Danger | CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2437-29-8
Molekylær formel C52H54N4O12
Molekylvægt (g/mol) 927.02
MDL nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI nøgle CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC navn [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;2-hydroxy-2-oxoacetat;oxalsyre
SMIL OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Absorbans 1650 to 1950 (at lambda max.)
Kemisk navn eller materiale Malachite Green oxalate
Smeltepunkt 164.0°C
Absorptionsforhold 0.9 to 1.15
Beilstein 13, 745
Merck Index 15, 5763
Opløselighedsinformation Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, amyl alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 620 to 625nm (in 50:50 IMS:water)
Formel vægt 927.03
Tab ved tørring 10% max. (105°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller med metalglans
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malachite Green oxalate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.