Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Malakitgrøn oxalat
Artikelnummer. 11493257
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493257
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16186.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Biologisk farvning, farvestofreagens, syrebaseindikator: pH 0,0 gul, 2,0 grøn;11,6 grøn, 14 farveløs Malakitgrøn oxalat bruges som farveopløsning til indlejret botanisk materiale og som sporefarvning. Det bruges også til at studere den fotokatalytiske nedbrydning med TiO 2 /WO 3 . Det anvendes til bestemmelse af fosfat i serum og som referencemateriale i analytisk kemi til kvantificeringen. Det bruges også som en pH-indikator mellem pH 0,2 - 1,8. Det bruges som farvestof til materialer som silke, læder og papir.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biologisk farvning, farvestofreagens, syrebaseindikator: pH 0,0 gul, 2,0 grøn;11,6 grøn, 14 farveløs Malakitgrøn oxalat bruges som farveopløsning til indlejret botanisk materiale og som sporefarvning. Det bruges også til at studere den fotokatalytiske nedbrydning med TiO 2 /WO 3 . Det anvendes til bestemmelse af fosfat i serum og som referencemateriale i analytisk kemi til kvantificeringen. Det bruges også som en pH-indikator mellem pH 0,2 - 1,8. Det bruges som farvestof til materialer som silke, læder og papir.
Opløselighed
Opløselig i vand, alkohol, methanol, ethanol og ethylenglycolmonomethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke baser og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2437-29-8
Molekylær formel C52H54N4O12
Molekylvægt (g/mol) 927.02
MDL nummer MFCD00011766,MFCD00151209
InChI nøgle CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC navn [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;2-hydroxy-2-oxoacetat;oxalsyre
SMIL OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malachite Green oxalate
Smeltepunkt 164°C (decomposition)
FN nummer UN2811
Beilstein 3644550
Merck Index 14,5699
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether.
Formel vægt 927.02
Mængde 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malachite Green oxalate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Malachite Green oxalate