Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malachite Green oxalate |
| Navn note | Pure |
| Absorptionsforhold | 1.00 to 1.15 |
| Farvestofindhold | 90% min. |
| Beilstein | 13, 745 |
| Merck Index | 15, 5763 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 614 to 620nm (in water) |
| Formel vægt | 927.03 |
| Grad | Ren |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Malachite Green oxalate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.