missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MAL-PEG2-NHS Ester, TRC

Artikelnummer. 30010123
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010123 25 mg
30007332 2.5 mg
30009709 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM10000525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1433997-01-3
Molekylær formel C15 H18 N2 O8
Molekylvægt (g/mol) 354.312
Synonym 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 3-[2-[2-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]propanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(2,5-Dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)ethoxy)ethoxy)propanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy)ethoxy)propanoate
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-[2-[2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]propanoate
SMIL O=C(CCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale MAL-PEG2-NHS Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O8/c18-11-1-2-12(19)16(11)6-8-24-10-9-23-7-5-15(22)25-17-13(20)3-4-14(17)21/h1-2H,3-10H2
Formel vægt 354.106
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.