missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MAL-PEG2-NHS Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MAL-PEG2-NHS Ester |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O8/c18-11-1-2-12(19)16(11)6-8-24-10-9-23-7-5-15(22)25-17-13(20)3-4-14(17)21/h1-2H,3-10H2 |
| Formel vægt | 354.106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?