Få mere at vide
MedChemExpress Mal-amido-PEG2-C2-amido-Ph-C2-CO-AZD
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 528.55 g/mol |
| CAS | 1037589-69-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (189.20 mM; Need ultrasonic) |