Få mere at vide
Vigtige miljøelementer: Na, Ca, K, Mg @ 10.000 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Vigtige miljøelementer: Na, Ca, K, Mg @ 10.000 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICPMS |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 10000 μg/mL/Magnesium 10000 μg/mL/Potassium 10000 μg/mL/Sodium 10000 μg/mL |