Få mere at vide
Majantol 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Majantol |
| CAS | 103694-68-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Majantol |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | β,β,3-Trimethylbenzenepropanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-m-tolylpropan-1-ol; |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cccc(CC(C)(C)CO)c1 |
| Vis mere |