Få mere at vide
3M™ Vedligeholdelse sorbentrulle
Artikelnummer. p-7213710
Skift visning
Bredde (metrisk):
400 mm
960 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17128550 400 mm
17158600 960 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17128550 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000001950
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et scrim på den ene side øger styrken og hjælper med at fjerne fnug. Fås i praktiske bredder, der er perfekte til at beklæde skuffer, dække arbejdsborde eller maskere større områder fra tåge og overspray.
  • Designet til brug i og omkring arbejdsområdet for at fange utætheder og dryp
  • Til brug på de fleste ikke-aggressive væsker
  • Meget nem at bruge og at hente
  • Designet til at dække store overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 34,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 131.7 L
Type Sorbent rulle
Til brug med (applikation) Sikkerhed på arbejdspladsen
Model- M-B2001
Dimensioner (L x B) 45.7 x 0.40 m
Længde (engelsk) 150 ft.
Længde (metrisk) 45.7 m
Bredde (engelsk) 15,5 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm