Få mere at vide
3M™ Vedligeholdelse sorbentrulle
Artikelnummer. 17158600
Bredde (metrisk):
400 mm
960 mm
Artikelnummer. 17158600
Brand: 3M™ 7000051880
Et scrim på den ene side øger styrken og hjælper med at fjerne fnug. Fås i praktiske bredder, der er perfekte til at beklæde skuffer, dække arbejdsborde eller maskere større områder fra tåge og overspray.
  • Designet til brug i og omkring arbejdsområdet for at fange utætheder og dryp
  • Til brug på de fleste ikke-aggressive væsker
  • Meget nem at bruge og at hente
  • Designet til at dække store overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 85,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 322.9 L
Type Sorbent rulle
Til brug med (applikation) Sikkerhed på arbejdspladsen
Model- M-B2002
Dimensioner (L x B) 45.7 x 0.96 m
Længde (engelsk) 150 ft.
Længde (metrisk) 45.7 m
Bredde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (metrisk) 960 mm