Få mere at vide
3M™ Vedligeholdelse sorberende puder, M-N1001
Beskrivelse
- Bruges i områder, hvor der kræves større kapacitet til at fange utætheder og dryp
- Fremmer et renere og sikrere arbejdsmiljø
- Til brug på de fleste ikke-aggressive væsker
- Meget nem at bruge og at hente
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 gal. |
| Type | Sorberende pude |
| Til brug med (applikation) | Absorberer og indeholder spild |
| Model- | M-N1001 |
| Emballagemængde | 16/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 380 x 180 mm |
| Længde (metrisk) | 380 mm |
| Bredde (metrisk) | 180 mm |