Få mere at vide
3M™ Maintenance Sorbent Multi-Format
Dimensioner (L x B):
12 x 1520 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Maintenance Sorbent, Multi-Format |
| Emballagemængde | 3/Cs. |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 1520 cm |
| Vægt (metrisk) | 8.2 kg |