Få mere at vide
3M™ Maintenance Sorbent Mini-Booms
Længde (metrisk):
240 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Maintenance Sorbent Mini-Boom |
| Emballagemængde | 6/Cs. |
| Længde (metrisk) | 240 cm |
| Vægt (metrisk) | 5.5 kg |