Få mere at vide
3M™ Vedligeholdelse Sorbent Mini-Boom
Længde (metrisk):
240 cm
370 cm
Beskrivelse
- Placer omkring udstyr for at begrænse spild og forhindre lækager i at sprede sig til tilstødende arbejdsområder
- Til brug på de fleste ikke-aggressive væsker
- Fremmer et renere og sikrere arbejdsmiljø
- Meget nem at bruge og at hente
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 11,89 gal. |
| Type | Sorbent minibom |
| Model- | M-M1002 |
| Emballagemængde | 6/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 240 x 7.6 cm |
| Længde (metrisk) | 240 cm |
| Bredde (metrisk) | 7.6 cm |