Beskrivelse
- 3M™ Overspray Guard 400+ forlænger respiratorens levetid ved at reducere tilstopning af partikelfiltrene under malingspraypåføring
- Holder filtrene rene under sprøjtepåføringer
- Fanger større spraypartikler, før de når og tilstopper filtrene
- Til brug med 3M™ Genanvendelig åndedrætsværn 4000+-serien
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | 3M™ Vedligeholdelsesfri genanvendelig maske 4000+-serien |